AuftragsverfolgungKontakt
Easy Trap Staubtücher | Avantor
Easy Trap Staubtücher
Einfache Fallenstaubblätter, Grün, 152×127 mm
Katalognr. MMMAET7449
Anbieter:   3M
Easy Trap Staubtücher
Katalognr. MMMAET7449
Anbieter:  3M
Easy Trap Staubtücher
Easy Trap Staubtücher
Einfache Fallenstaubblätter, Grün, 152×127 mm
Preis
SFr. 119.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ROU
Product Details & Documents
Das 3M™ Easy Trap Duster-System fängt und hält sechsmal mehr Staub, Schmutz, Sand und Haare als herkömmliche Wischmopps und andere Einweg-Staubsysteme.
  • Zweiseitige Einwegtücher
  • Geringer Luftwiderstand reduziert die Ermüdung des Arbeiters
  • Funktioniert in feuchten Umgebungen
  • Funktioniert auf den meisten horizontalen Oberflächen
  • Reduzieren Sie das Risiko der Verbreitung von Keimen und Bakterien
Reinigen Sie Böden und Oberflächen effektiver und zuverlässiger mit 3M™ Staubtüchern. Diese Staubtücher bestehen aus einem einzigartigen Bodenstaubmaterial, das Staub und Schmutz sowie schwer zu fassende Fremdkörper wie Haare und Glitzer aufnehmen und festhalten kann. Sie können nass oder trocken verwendet werden und für eine maximale Aufnahme können beide Seiten des Blattes verwendet werden. Sie tragen außerdem dazu bei, das Risiko der Verbreitung von Keimen und Bakterien zu verringern.
Die Staubtücher bestehen zu mindestens 60 % aus recyceltem Material und werden in perforierten Rollen geliefert, sodass der Benutzer die Blattgröße individuell anpassen und so Abfall reduzieren kann. Sie sind mit den meisten gängigen Reinigungsgeräten verwendbar und an nahezu jedes Flachwischsystem anpassbar.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Technische Daten
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    Einfache Fallenstaubblätter
  • L×B:
    152×127 mm
  • Seq:
    02