AuftragsverfolgungKontakt
CytoFLEX S-Durchflusszytometer | Avantor
CytoFLEX S-Durchflusszytometer
Durchflusszytometer, 4 Fluoreszenzdetektoren, 488 nm Laser, 3 Fluoreszenzdetektoren 638 nm Laser, 3 Fluoreszenzdetektoren 405 nm Laser
Katalognr. BECMB53006
Anbieter:   Beckman Coulter
CytoFLEX S-Durchflusszytometer
Katalognr. BECMB53006
Anbieter:  Beckman Coulter
CytoFLEX S-Durchflusszytometer
CytoFLEX S-Durchflusszytometer
Durchflusszytometer, 4 Fluoreszenzdetektoren, 488 nm Laser, 3 Fluoreszenzdetektoren 638 nm Laser, 3 Fluoreszenzdetektoren 405 nm Laser
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das Durchflusszytometer für die CytoFLEX-Plattform ist ein revolutionäres System, das optimale Anregung und Emission bietet, den Lichtverlust minimiert und die Empfindlichkeit maximiert.
  • Hervorragende Empfindlichkeit (80 nm) für die Analyse von Nanopartikeln, einschließlich extrazellulärer Vesikel, Viren und mehr
  • Umfangreiche Reihe von neu positionierbaren Bandpassfiltern
  • Flexibilität bei der Aufrüstung durch Hinzufügen zusätzlicher Parameter
  • Intuitive Software zur Erleichterung der Multicolor-Analyse
Die CytoFLEX-Plattform ist in mehrere Serien mit drei Modellen unterteilt. Ein Instrument wird durch die darin enthaltenen Laser definiert. ede Serie wird in einer Reihe von aktuellen Konfigurationen angeboten, die durch die Anzahl der von jedem Laser aktivierten Kanäle bestimmt werden. Wählen Sie die Konfiguration und die Anzahl der Parameter, die sofort benötigt werden, und aktivieren Sie zusätzliche Parameter, wenn sich die Bedürfnisse des Labors in Zukunft ändern. Jedes Instrument umfasst die gesamte Palette repositionierbarer Bandpass. Verschieben Sie Filter auf der Grundlage der zu erfassenden Wellenlängen in die aktivierten Kanäle. Für noch mehr Assay-Flexibilität sind zusätzliche nicht-standardmäßige Bandpass-Filter erhältlich.
CytoFLEX Modelle kommt mit bis zu drei Lasergeräte und bis zu 13 Fluoreszenzkanälen, um die meisten grundlegenden Anforderungen an Durchflusszytometrie-Assays zu erfüllen.
- Violett-Blau-Rot (V-B-R) Serie, voll aktiviert mit einem Laser und vier Farben, aktivieren Sie zusätzliche Farben und erweitern Sie später, bis zu 3 Laser und 13 Farben
- Enthält 15 Bandpässe
CytoFLEX S Modell kommt mit bis zu vier Lasergeräten für die Forschungsgemeinschaft und erweitert die Fluorochrompalette für Spezialanwendungen. Vier verschiedene Serien sind verfügbar.
Die vier Serien sind: Violett-Blau-Gelb-Grün-Rot (V-B-Y-R), Nah UV-Violett-Blau-Rot (N-V-B-R), Nah UV-Violett-Blau-Gelb-Grün (N-V-B-Y), Violett-Blau-Rot-IR (V-B-R-I)
Aktivieren Sie nur zwei Parameter und rüsten Sie später innerhalb der Serie auf bis zu 4 Laser und 13 Farben auf
- Enthält 15 Bandpässe abhängig von der gewählten Serie
CytoFLEX LX Modelle liefert der Forschungsgemeinschaft sechs Laser-Instrumente, die bis zu 21 Fluoreszenz-Kanäle bereitstellen. Zwei unterschiedliche Serien stehen zur Verfügung, abhängig von der Auswahl eines UV-Lasers oder eines Lasers im Nah-UV-Bereich.
- Zwei Serien stehen zur Verfügung abhängig von der Auswahl UV oder Nah-UV: UV-Violett-Blau-Gelb Grün-Rot-IR (N-V-B-Y-R-I) und und Nah-UV-Violett-Blau-Gelb Grün-Rot-IR (N-V-B-Y-R-I)
Aktivieren Sie nur vier Laser und 14 Farbparameter oder aktivieren Sie alle sechs Laser für 21 Farbparameter
- Enthält 23 Bandpässe abhängig von der gewählten Serie
- Zusätzliche Spezifikationen:
Nennerfassungsgeschwindigkeit: 3000 Ereignisse pro Sekunde mit allen konfigurierten Parametern
- Signalverarbeitung: Voll digitalisiertes System mit einer Anzeige von sieben Dekaden
- Proben-Flussraten: Feste Flussraten: 10, 30 und 60 μl/min und benutzerdefininiert steuerbare Flussrate von 10 bis 240 μl/min in 1 μl Schritten
- Absolute Zählrate: Gravimetrische Kalibrierung für absolute Zählungen in der CytExpert Software
- Software: Drei unterschiedliche Installationsmöglichkeiten stehen je nach Sicherheitsstufe zur Verfügung: Default Mode ohne Benutzerlogin, User Management Mode und Electronic Records Management Mode, welche die Einhaltung der Bestimmungen nach 21 CFR Part 11 unterstützen
Automation: Eine API (Application Programming Interface) steht zur Integration von automatischen Abläufen zur Verfügung
Die Streufunktion ist für die Bereinigung menschlicher Lymphozyten, Monozyten und Granulozyten sowie Nanopartikeln optimiert.
Ein optionaler Plattenlader ist für flache 96-Well- und tiefe Well-Platten (45.5 mm max. Höhe, 5.8 mm minimaler Well-Bodendurchmesser) verfügbar
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Durchflusszytometer, 4 Fluoreszenzdetektoren, 488 nm Laser, 3 Fluoreszenzdetektoren 638 nm Laser, 3 Fluoreszenzdetektoren 405 nm Laser
  • Cat. No.:
    BECMB53006
  • Modell:
    CytoFLEX/CytoFLEX S
  • B×T×H:
    425×425×340 mm
  • Empfindlichkeit:
    FITC: <30 Moleküle äquivalent löslicher Fluorochrome (MESFFITC) aus dem 488 nm Laser; PE: <10 Moleküle äquivalent löslicher Fluorochrome (MESFPE) aus dem 488 nm Laser
  • Auflösung:
    488 nm Seitwärtsstreulicht-Auflösung <300 nm; 405 nm Seitwärtsstreulicht-Auflösung <80 nm Polystyrenpartikel
  • Spannung:
    100 - 240 V
  • Betriebstemperatur:
    15...27 °C
  • Gewicht:
    23,4 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BECMB63215
    CytoFLEX Plattenlader
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 19’390.22
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BECMA64669
    Flow clean, 500 ml, Reinigungslösung für CytoFLEX
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BECM81911
    Contrad 70 Reinigungsmittel, 1x 1 Liter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BECMB51503
    Sheath fluid, 10 l, Bag-in-Box
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 L - SFr. 38.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BECMB84161
    CytoFLEX Upgrade von V0-B3-R1 auf V2-B3-R2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BECMA70449
    FlowClean-Reinigungsmittel, 500 ml