AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, dNTPs | Avantor
VWR®, dNTPs
Set dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) jeweils 100mM (8 × 10ml), 80 mL
Katalognr. 733-2846
Anbieter:   VWR Chemicals
VWR®, dNTPs
Katalognr. 733-2846
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
Set dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) jeweils 100mM (8 × 10ml), 80 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 10’200.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 80 mL
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige dNTP-Mischungen und dNTP-Sets in molekularbiologischer Qualität. Die dNTP-Mischung wurde entwickelt, um die Probenvorbereitungszeit für die Forscher zu verringern und das Risiko einer Kontamination zu minimieren. Die dNTP-Lösungen sind auch in Sets mit vier einzelnen dNTP à 100 mM erhältlich. Beide sind praktisch anwendbar bei DNA-Polymerisationsreaktionen sowie DNA-Markierungs- und Sequenzierungsverfahren.
  • Erhältlich entweder als vorgemischte 10 mM oder 25-mM-Lösungen oder als Set mit einzelnen dNTP-Lösungen à 100 mM
  • Sowohl die vorgemischten Lösungen als auch die Sets wurden mittels PCR getestet
  • Reinheit >99% gemäß HPLC
  • Lösungen werden mit einem pH-Wert von 7,3 - 7,5 geliefert
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    80 mL
  • Bezeichnung:
    Set dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) jeweils 100mM (8 × 10ml)
Technische Daten