AuftragsverfolgungKontakt
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
25 L
Katalognr. 87074.460
Entzündlich
Giftig
Ätzend
Gesundheit
Anbieter:   VWR Chemicals
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
Katalognr. 87074.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  106-89-8
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
25 L
CAS Nummer:  106-89-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyme:  (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
  • CAS Nummer:106-89-8
  • Formel:C₃H₅ClO
  • MDL-Nummer:MFCD00005132
  • Molekulargewicht:92.52 g/mol
  • Merck-Index:13,03642
  • Siedepunkt:117,9 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–57,2 °C
  • Dichte:0,9985 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:28 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-439-8
  • UN:2023
  • ADR:6.1 (3),II
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance :
    Clear liquid
  • Assay (GC) :
    ≥99.0 %
  • Density (d 20 °C/ 4 °C) :
    1.178 - 1.182
  • Identity (IR) :
    passes test
Technische Daten
  • VE:
    25 L
Technische Daten