AuftragsverfolgungKontakt
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
1 L
  87074.290
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
  87074.290
 :  106-89-8
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
1 L
 :  106-89-8
SFr. 118.00
1 * 1 L
 :  (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
  •  :106-89-8
  •  :C₃H₅ClO
  •  :MFCD00005132
  •  :92.52 g/mol
  •  :13,03642
  •  :117,9 °C (1013 hPa)
  •  :–57,2 °C
  •  :0,9985 g/cm³ (20 °C)
  •  :28 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-439-8
  •  :2023
  •  :6.1 (3),II
  • Appearance :
    Clear liquid
  • Assay (GC) :
    ≥99.0 %
  • Density (d 20 °C/ 4 °C) :
    1.178 - 1.182
  • Identity (IR) :
    passes test
  • VE:
    1 L