ContactUsLinkComponent
Ein steriler 3 mil Eimer-Liner aus einer einzigartigen Mischung aus 75% LDPE, 25% Cast-Nylon-Laminatmaterial, das eine undurchlässig e Barriere für Eimer und Behälter zum Transport und Lagerung in Reinräumen und aseptischen Bereichen bildet. Dieser 6 1 * 48 ST
Katalognr. MICRBKL-2424IRBB
Anbieter:  MICRONOVA
Ein steriler 3 mil Eimer-Liner aus einer einzigartigen Mischung aus 75% LDPE, 25% Cast-Nylon-Laminatmaterial, das eine undurchlässig e Barriere für Eimer und Behälter zum Transport und Lagerung in Reinräumen und aseptischen Bereichen bildet. Dieser 6 1 * 48 ST
Katalognr. MICRBKL-2424IRBB
Anbieter:  MICRONOVA
Frequently Bought Together