AuftragsverfolgungKontakt
Silicone Hose | Avantor
Silicone Hose
Silikonschlauch, 9 mm, 1,5 mm, 12 mm, Transparent
Katalognr. NEUB6200-090-015
Silicone Hose
Katalognr. NEUB6200-090-015
Silicone Hose
Silikonschlauch, 9 mm, 1,5 mm, 12 mm, Transparent
Preis
SFr. 16.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hose made of quality silicone rubber (VMQ).
  • Hardness 55 Shore A
  • Food safe
  • Peristaltic pumps suitable
Temperature resistant from –60 to +200 °C, short-term up to 260 °C.
Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    12 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    9 mm
  • Wandstärke:
    1,5 mm
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Silikonschlauch
  • Seq:
    03