Probenröhrchen
20 ml, 150 mm, 16 mm, PS, Zylindrisch
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, transparent oder PP, durchscheinend.
- PS: Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- PP: Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit,autoklavierbar
- Robust, kostengünstig
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Dokumente
Technische Daten
- Ext.Ø:16 mm
- Typ:Zylindrisch
- Kapazität:20 ml
- Länge:150 mm
- Material:PS
- Seq:10
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..