Softshell-Jacken, DX4™, DX474
Product Details & Documents
Die DX4™ Softshell-Jacken sind präzise gefertigt und bestehen aus einem revolutionären atmungsaktiven, wasser- und winddichten Ripstop-Gewebe. Dieses sportlich inspirierte Design umfasst eine längere Rückenlänge, dynamisch geformte Ärmel, verstellbare Bündchen, reflektierende Besätze und mehrere sichere Taschen für reichlich Stauraum. Die ideale Wahl für den modernen Arbeiter.
- Dynamischer Kontraststoff innen
- Sechs Taschen für ausreichend Stauraum
- Kostenloser Notizblock im Lieferumfang dieser Jacken enthalten
- Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschluss
- Die angeschnittene Kapuze ist stilvoll und praktisch
- Reflektierende Paspel ermöglicht eine erhöhte Sichtbarkeit
Diese zeitgemäße Kollektionen vereinen alle technischen Eigenschaften moderner Arbeitskleidung mit vielen cleveren Innovationen, um jedem Träger ein Maximum an Funktionalität und Stil zu bieten. Die DX4 Modelle kombinieren leistungsstarke Stretchstoffe mit robusten Oxford-Panels zu unübertroffener Bewegungsfreiheit und höchster Flexibilität. Diese innovativen Designs ermöglichen einen vollständigen Übergang von der Arbeit zur Freizeitaktivität.
Hergestellt aus strapazierfähigem, atmungsaktivem, winddichtem und wasserabweisendem Material und mit ergonomisch geformter Kapuze für eine perfekte Passform. Vorgeformte Ärmel ermöglichen erhöhte Bewegungsfreiheit.
Außenmaterial: 92% Polyester, 8% Elastan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece (310 g)
Fütterungsmaterial: 100% Polyesternetz (165 g)
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XL
- Typ:DX474
- Farbe:Schwarz
- Seq:04
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:PRTWDX474BKRXL
- Modell:DX474
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:92% Polyester, 8% Elastane
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:310 g