ContactUsLinkComponent
LDPE-Beutel mit Boden, rot, steril, 50,8 µ, für die Aufnahme von Abfällen in aseptischen und kontrollierten Umgebungen. Dieser 64 x 91 cm große Beutel passt auf die BinLiner™-Ständer der BLSSH-Serie oder ähnliche Behälter. Bulk-verpackt. 1 * 50 ST
Catalog # 129-1593
Supplier:  MICRONOVA
LDPE-Beutel mit Boden, rot, steril, 50,8 µ, für die Aufnahme von Abfällen in aseptischen und kontrollierten Umgebungen. Dieser 64 x 91 cm große Beutel passt auf die BinLiner™-Ständer der BLSSH-Serie oder ähnliche Behälter. Bulk-verpackt. 1 * 50 ST
Catalog # 129-1593
Supplier:  MICRONOVA
Related Information
Frequently Bought Together