AuftragsverfolgungKontakt
Gum tragacanth, Pulver NF
Poly bottle, 500 g
Katalognr. SPCMTR105-500GM
Anbieter:   Spectrum Chemical
Gum tragacanth, Pulver NF
Katalognr. SPCMTR105-500GM
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  9000-65-1
Gum tragacanth, Pulver NF
Poly bottle, 500 g
CAS Nummer:  9000-65-1
Preis
SFr. 305.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Tragacanth, Powder, NF is used as an emulsifier, thickener, stabiliser, and texturant additive.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Synonyme:  Tragacanth, Tragacanth gum
  • CAS Nummer:9000-65-1
  • MDL-Nummer:MFCD00131255
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-552-5
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Poly bottle
  • VE:
    500 g
Technische Daten