AuftragsverfolgungKontakt
Gum tragacanth, Pulver NF
Gum tragacanth, Pulver NF
Poly pail, 12 kg
Katalognr. SPCMTR105-12KG
Anbieter:   Spectrum Chemical
Gum tragacanth, Pulver NF
Katalognr. SPCMTR105-12KG
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  9000-65-1
Gum tragacanth, Pulver NF
Poly pail, 12 kg
CAS Nummer:  9000-65-1
Preis
SFr. 3’310.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 kg
Product Details & Documents
Tragacanth, Powder, NF is used as an emulsifier, thickener, stabiliser, and texturant additive.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Synonyme:  Tragacanth, Tragacanth gum
  • CAS Nummer:9000-65-1
  • MDL-Nummer:MFCD00131255
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-552-5
Documents
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Poly pail
  • VE:
    12 kg