AuftragsverfolgungKontakt
Ultra Yield™ Kolben | Avantor
Ultra Yield™ Kolben
Ultra yield flask, 1,5 L
Katalognr. THMS931138
Anbieter:   THOMSON INSTRUMENT
Ultra Yield™ Kolben
Katalognr. THMS931138
Anbieter:  THOMSON INSTRUMENT
Ultra Yield™ Kolben
Ultra Yield™ Kolben
Ultra yield flask, 1,5 L
Preis
SFr. 713.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Thomsons Ultra Yield™-Kolben werden so genannt, weil diese Kolben das Wachstum von E.coli sowie andere mikrobielle Zellen.
Die AirOtop ®-Dichtungen sind als Einwegdichtungen konzipiert. Verbesserte AirOtop® -Dichtungen bieten einen einfachen, sterilen Einweg-Hochluftaustausch. Dichtungen passen auf alle Schüttelkolben. der verbesserten AirOtop ®-Versiegelung gehört eine sterile Barriere von 0,2 µm mit einer langfristig wiederverschließbaren Membran zur Verwendung mit Ultra Yield™-Flaschen und Flaschen anderer Marken. Es wurden Tests an mehreren Kundenproben durchgeführt, die bei bis zu sieben Tagen Zellwachstum hervorragende Ergebnisse lieferten. Die Tests umfassten Protista (Algen), E.coliund andere Mikroben, was zu verbessertem Wachstum führt.
Das patentierte Design der Kolben ermöglicht eine verbesserte mikrobielle Zellausbeute. Flaschen sind in den Standardgrößen 125, 250 L, 500 und 2500 ml erhältlich. AirOTop -Verschlüssen lassen sich die Flaschen sicher verschließen. Kolbendeckel passen. Für den Langzeitgebrauch auf Kolben für Anwendungen wie CHO und andere Suspensionszellwachstumsverfahren sind auch Belüftungskappen erhältlich.
Technische Daten
  • Kapazität:
    1,5 L
  • Bezeichnung:
    Ultra yield flask
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • THMS899425
    AirOtop enhanced seal for 2,5 L ultra yield flask
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 454.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • THMS899421_ERR
    AirOtop enhanced seal for 125 ml ultra yield flask
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • THMS899424
    AirOtop enhanced seal for 500 ml ultra yield flask
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 403.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • THMS899423
    AirOtop enhanced seal for 250 ml ultra yield flask
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 403.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • THMS899421
    AirOtop enhanced seal for 125 ml ultra yield flask
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST