AuftragsverfolgungKontakt
SafetyWasteCap, V2.0, GL45, 2x PFA-Fitting 2,3/3,2 mm AD, 2x PFA-Blindstopfen, 1x 6,4 - 9 mm ID + Anschluss für Abluftfilter 1 * 1 ST
Katalognr. SCTV307923
Anbieter:   S.C.A.T.
SafetyWasteCap, V2.0, GL45, 2x PFA-Fitting 2,3/3,2 mm AD, 2x PFA-Blindstopfen, 1x 6,4 - 9 mm ID + Anschluss für Abluftfilter 1 * 1 ST
Katalognr. SCTV307923
Anbieter:  S.C.A.T.
SafetyWasteCap, V2.0, GL45, 2x PFA-Fitting 2,3/3,2 mm AD, 2x PFA-Blindstopfen, 1x 6,4 - 9 mm ID + Anschluss für Abluftfilter 1 * 1 ST
SafetyWasteCap, V2.0, GL45, 2x PFA-Fitting 2,3/3,2 mm AD, 2x PFA-Blindstopfen, 1x 6,4 - 9 mm ID + Anschluss für Abluftfilter 1 * 1 ST
Preis
164.00 SFr.