Extra fine Graefe forceps
Edelstahl, 100 mm, Smooth, Gebogen, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Katalognr. FSCI11160-10
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:100 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:03
- Spitzentyp:Smooth
- Spitzengröße:0,5×0,5 mm
- Spitzenbreite:0,5 mm
- Spitzenform:Gebogen