PASTEUR-PLAST PIPETTEN 3.0ML MACRO 155MM 1 * 500 ST
RATI2656111
: RATIOLAB
Frequently Bought Together
Zungen-/Mundspatel
: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
VWR®, Bechergläser, hohe Form
: VWR Collection
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
: VWR Collection
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
: EPPENDORF
Druckluft-Entstaubungsspray
: HM INDUSTRIESERVICE