Schwamm, VertiKlean®
Hellgelb, 130×130 mm, 15 mm, 1 sponge/bag, 120 bags/case
Katalognr. 115-3203
Anbieter: CONTEC
Direkt zu
Product Details & Documents
Der VertiKlean Schwamm ist ein Laborschwamm für den einmaligen Gebrauch. Er besteht aus Polynit-Wischmaterial, das mit reinem Esterschaumstoff überzogen wurde. Der Schwamm ist mit dem Laser geschnitten und verfügt daher über komplett versiegelte Kanten. Der Schwamm wurde für allgemeine Reinigungs- und Wischarbeiten konzipiert, eignet sich aber auch ideal für den Einsatz in Labors.
- Saugstarker Polyester-Schaumstoff mit der Abriebfestigkeit von Polynit-Material
- Autoklavierbar
Technische Daten
- Verpackt:1 sponge/bag, 120 bags/case
- Farbe:Hellgelb
- L×B:130×130 mm
- Stärke:15 mm