Probenehmer, MultiThief
Leerer Einsatz für MultiThief, Edelstahl 316L, —
Katalognr. SAMP1290W-00
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Der MultiThief ist für die mehrstufige Probenahme von frei fließenden Pulvern und Granulaten konzipiert.
- Variable Probenvolumina bis zu 60 ml
- Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
- Kann durch Entfernen von Zellen schnell und einfach ausgetauscht werden
Technische Daten
- Volumen:—
- Bezeichnung:Leerer Einsatz für MultiThief
- Material:Edelstahl 316L
- Seq:05