[EN]MICRON 1 FULL FLOW FILTERS UHMW POLY 1 * 100 ST
Katalognr. QLAAFIL001-01-A
Anbieter: QUALITY LAB ACCESSORIES
[EN]MICRON 1 FULL FLOW FILTERS UHMW POLY 1 * 100 ST
Katalognr. QLAAFIL001-01-A
Anbieter: QUALITY LAB ACCESSORIES
Frequently Bought Together
Avantor® ACE® C18, HPLC-Säulen, 5 µm
Anbieter: Avantor
Probenbehälter mit Schraubkappe, STERILIN®
Anbieter: STERILIN
Avantor® Apollo C18, HPLC-Säulen
Anbieter: Avantor
[EN]SNAP-ON CAP 11MM RED SILICONE/PTFE C 1 * 100 ST
Anbieter: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Anbieter: Avantor
Festphasenextraktionskartuschen, Bond Elut™ SCX
Anbieter: VARIAN
Syringes for HPLC autosamplers, Gastight® CTC PAL®
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
Avantor® Alltima, HPLC-Säulen, C8
Anbieter: Avantor
Antistatische Wellschläuche, b.safe
Anbieter: Bohlender
Diamond RSH/RTC Spritzen
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
SPE columns, CHROMABOND® HR-X
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Anbieter: Avantor
Größenausschlusschromatographie-Säulen, Serie GPC KF-800
Anbieter: Resonac