15ML MICROSPH.SIZE STDS 5.0µM 1 * 15 mL
Catalog # MSPP4205A
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Supplier: VWR Chemicals
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Supplier: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Supplier: WTW
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Supplier: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Supplier: Merck
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Supplier: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Supplier: VWR Chemicals
COUNT-CAL PrecisionStandard 2µm, 6x25ml 1 * 150 mL
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS