Vessel dilators, balanced instruments
Edelstahl, 145 mm, Smooth, Abgewinkelt, Ø 0,2 mm
Katalognr. FSCI18603-14
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Vessel dilators, balanced instruments
Katalognr. FSCI18603-14
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:145 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:01
- Spitzentyp:Smooth
- Spitzengröße:Ø 0,2 mm
- Spitzenform:Abgewinkelt