Pulvertester
Pulvertester ohne Flaschenhalter, Edelstahl 316L, 1000 mm, 4, 250 ml
Katalognr. SAMP1216A-1000
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Probenehmer eignen sich zur Entnahme einer großvolumigen Querschnittsprobe aus einem Behälter.
- Robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl mit glänzender Oberfläche
- Schneidspirale, damit der Probenehmer in das Produkt eindringt
- Drehen Sie den Griff, um den Schlitz zu schließen
Geeignet zur Probenentnahme von Getreide, Körnern, frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven oder verdichteten Pulvern.
Zertifizierung: GMP
Technische Daten
- Volumen:250 ml
- Bezeichnung:Pulvertester ohne Flaschenhalter
- Länge:1000 mm
- Material:Edelstahl 316L
- Seq:02
- Anzahl der Kammern:4