Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 4 mm, 250 mm
HECH42850048
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
- Ø:4 mm
- Bezeichnung:Stirring rods, glass, with fused ends
- Länge:250 mm
- Material:Glas
- Seq:018