Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 8 mm, 300 mm
Catalog # HECH42850072
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
Specifications
- Ø:8 mm
- Bezeichnung:Stirring rods, glass, with fused ends
- Länge:300 mm
- Material:Glas
- Seq:022