Gaswarngerät BW Solo (NO2) - LiteAbmessungen: 7,0 x 6,7 x 3,6 (4,1) cm, Sensormodelle der 1-Serie(4-Serie). LCD Display: Echtzeitab lesung von Gaskonzentrationen und Batteriestatus. Alarme: Optisch, Vibration und akustisch (95 dB). Alarmgrenzen eins 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEBWS2-D-Y
Anbieter: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together