ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät BW Solo - (H2S) WirelessAbmessungen: 7,0 x 6,7 x 3,6 (4,1) cm, Sensormodelle der 1-Serie(4-Serie). LCD Display: Echtze itablesung von Gaskonzentrationen und Batteriestatus. Alarme: Optisch, Vibration und akustisch (95 dB). Alarmgrenzen 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEBWS1-HL-Y
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät BW Solo - (H2S) WirelessAbmessungen: 7,0 x 6,7 x 3,6 (4,1) cm, Sensormodelle der 1-Serie(4-Serie). LCD Display: Echtze itablesung von Gaskonzentrationen und Batteriestatus. Alarme: Optisch, Vibration und akustisch (95 dB). Alarmgrenzen 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEBWS1-HL-Y
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together