Glasfaser Ringlichter
Ringlicht, ununterbrochen, flexible Länge ca. 1000 mm, int.Ø 86 mm, ext.Ø 114 mm, 18 - 70 mm Arbeitsabstand
Katalognr. SCOC157086
Anbieter: SCHOTT AG Lighting and imaging
Direkt zu
Product Details & Documents
Glasfaser Ringlichter sind als Sechspunkt-, Kranzform- oder Dunkelfeldversion mit spezifischen Vorteilen erhältlich. Für alle Ringlichter stehen Adapter für eine Auswahl an Objektivserien zur Verfügung. Ringlichter werden für intensive, homogene und schattenfreie Ausleuchtungen verwendet.
- Lässt sich mit einer Schraube direkt am Objektiv befestigen
- Robustes, schwarzes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Glasfaserbündel durch eine flexible Metall-PVC Ummantelung geschützt
- Kräftiges Weißlicht dank der Verwendung von SCHOTT PURAVIS ® Glasfasern
Ringförmige Lichter bieten eine absolut schattenfreie Ausleuchtung. Sechspunktringlichter sind eine kostengünstige Alternative zu kranzförmigen Ringlichtern. Dunkelfeldringlichter bieten die Ausleuchtung von leuchtenden und reflektierenden Oberflächen aus niedrigen Winkeln.
Bestellinformationen: Kaltlichtquellen müssen separat bestellt werden.
Lieferinformationen: Auslieferung ohne Kaltlichtquelle.
Dokumente
KL Series Fiber Optic Illumination for Stereo Microscopy
Produktliteratur
TDS Ringlights
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Ringlicht, ununterbrochen, flexible Länge ca. 1000 mm, int.Ø 86 mm, ext.Ø 114 mm, 18 - 70 mm Arbeitsabstand
- Seq:03