Zweiteiliger Kühlfinger aus Edelstahl Typ S 54V-K16-Z, mit Kleinflanschanschlüssen KF-NW16, beidseitig (Verbindung Kopf und Bodenteil: Kleinflansch KF-NW50, mit Schnellspannverschluss und Viton-O-Ring mit Edelstahl-Zentrierung) (ohne Dewargefäß und 1 * 1 ST
Katalognr. KGWA17115
Anbieter: KGW
Frequently Bought Together