C1 Tuch, Polyester Cellulose Reinraum Tuch mit sehr geringer Partikelabgabe und einem sehr niedrigen Niveau von löslichen Rückständen. Das Tuch besteht aus einer saugfähigen super Mischung aus Zellulose und Polyester.Es wird für die allgemeine Reinig 1 * 300 ST
Katalognr. EPTA7-C1-99P-00
Anbieter: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together