AuftragsverfolgungKontakt
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, width 3,6 mm, Gelb, 14 cm
  BRDY196346
 :   Brady
Nylon Wire and Cable Ties
  BRDY196346
 :  Brady
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, width 3,6 mm, Gelb, 14 cm
SFr. 10.60
1 * 100 ST
  • Farbe:
    Gelb
  • Bezeichnung:
    Nylon cable ties, width 3,6 mm
  • Länge:
    14 cm
  • Seq:
    04