GBX DEVELOPER + FIXER TWIN PACK 1 * 2 L
Katalognr. KODK5158613
Anbieter: CARESTREAM HEALTH
Frequently Bought Together
Kupfer-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Testsätze, Nickel-Test, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Formaldehyd 36% in wässriger Lösung stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Testsätze, Phosphat, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Ammoniaklösung 25%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Schnelltests, Chlor-Test MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Gesamthärte-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Anbieter: VWR Chemicals
CHEMGO Histanol 80 1 * 5 L
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
ISE surfactant analysis solutions, Orion™
Anbieter: Thermo Orion
VISOCOLOR® Kolorimetrischer Test, Ammonium
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Reagents for hydrazine determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond