AuftragsverfolgungKontakt
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, PIPETMAN®
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, PIPETMAN®
P12x200, 20 - 200 µl, ±0,50 - ±2,00 µl, ≤ 0,25 - ≤ 0,50 µl, Gelb, D200 / DF200 / D300 / DF300
Katalognr. 613-7157
Anbieter:   GILSON
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, PIPETMAN®
Katalognr. 613-7157
Anbieter:  GILSON
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, PIPETMAN®
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, PIPETMAN®
P12x200, 20 - 200 µl, ±0,50 - ±2,00 µl, ≤ 0,25 - ≤ 0,50 µl, Gelb, D200 / DF200 / D300 / DF300
Preis
SFr. 1’163.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PIPETMAN®, recognized as the pipetting standard for its reliability and proven durability, is a fully adjustable, air-displacement pipette that uses disposable tips. PIPETMAN combines legendary accuracy, precision, and durability with easy pipetting and handling. The pipettes come in a large range of volumes with reduced pipetting forces for hours of comfortable pipetting.
  • Legendary performance
  • Easy pipetting
  • Built-to-last and convenient
  • Simple to maintain
Accurate and precise, PIPETMAN air-displacement pipettes are recognized as one of the world standard. They come in a large range of volumes, including single and multichannel models, allowing you to handle various sample types with confidence. PIPETMAN feels like PIPETMAN® Classic but with lower forces for enhanced pipetting habits with a standard pipette. Made of PVDF and stainless steel, PIPETMAN offers premium durability. Built-to-last, it is the economical solution for years of pipetting. Routine cleaning and maintenance are all that is required to keep PIPETMAN in top condition for years. The PIPETMAN design allows for easy access to user-serviceable parts, along with a fully autoclavable tip holder and ejector.
Informazioni per l'ordine: Models equipped with a tip ejector are only sold with a stainless steel tip ejector. Plastic tip ejectors are available in the accessories.
Technische Daten
  • Farbcode:
    Gelb
  • Volumen:
    20 - 200 µl
  • Bezeichnung:
    P12x200
  • Seq:
    07
  • Genauigkeit:
    ±0,50 - ±2,00 µl
  • Unpräzision:
    ≤ 0,25 - ≤ 0,50 µl
  • Empfohlene Spitzen:
    D200 / DF200 / D300 / DF300
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-1816
    Rotierender Pipettenständer, CARROUSEL™, für 7 Gilson Pipetten (außer Pipetman Concept®)
    Weiß
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 183.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GILSF161405
    Angewinkelter Pipettenständer, TRIO™, für 3 Gilson Pipetten (außer Pipetman Concept®)
    Durchscheinend
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 136.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GILSF161406
    Pipettenhalter, SINGLE™, für eine Gilson Pipette, kann auf jeder glatten, trockenen Oberfläche angebracht, oder mit Schrauben befestigt werden
    Weiß
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 30.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GILSF107028
    Plastic ejector for P20
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 13.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GILSF107027
    Plastic ejector for P2/P10 with adapter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 18.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GILSF107031
    Plastic ejector for P1000
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 14.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GILSF107030
    Plastic ejector for P200
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 13.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GILSF107029
    Plastic ejector for P100
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 13.70
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..