[EN]PEEK CLAMP NUT FOR PC COMP FITT 3MM 1 * 1 ST
Codice catalogo COWIPC701.03.CN
Nome del fornitore: COWIE
[EN]PEEK CLAMP NUT FOR PC COMP FITT 3MM 1 * 1 ST
Codice catalogo COWIPC701.03.CN
Nome del fornitore: COWIE
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Nome del fornitore: HEATHROW
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Nome del fornitore: VWR Collection
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Nome del fornitore: VWR Chemicals
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck