31 components 100µg/kg each of Al As B Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga In K Li Mg Mn Mo Na Ni Pb Se Sr Th Tl U V Y Zn Ag in HNO3 5% 1 * 100 mL
Katalognr. ACSDRM030145L1
Anbieter: CPACHEM
31 components 100µg/kg each of Al As B Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga In K Li Mg Mn Mo Na Ni Pb Se Sr Th Tl U V Y Zn Ag in HNO3 5% 1 * 100 mL
Katalognr. ACSDRM030145L1
Anbieter: CPACHEM
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
Anbieter: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
Flußsäure 40%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Anbieter: Merck
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Aluminium-Standardlösung für die ICP, Specpure®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
ICP-METALLSTANDARD 31 KOMPONENTEN 1 * 100 mL
Anbieter: CPACHEM