Laborschalen
2,8 L vol. (2 kg load), PP, weiß, 305×195×60 mm , 245×145×55 mm
Katalognr. 216-2239
Anbieter: MULTIROIR
Direkt zu
Product Details & Documents
Auswahl von 5 leichten und stabilen Laborschalen aus strapazierfähigem PP. Für eine Vielzahl von Verwendungszwecken geeignet.
- Lebensmitteltauglich
- Ineinander stapelbar
- Temperaturbeständigkeit: –25 bis +70 °C
- Spülmaschinengeeignet
Glatte, leicht zu reinigende und hygienische Innenflächen.
Technische Daten
- Außen B×T×H:305×195×60 mm
- Kapazität:2,8 L vol. (2 kg load)
- Material:PP, weiß
- Seq:01
- Innen B×T×H:245×145×55 mm