AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid 1 M für HPCE, Supelco®
Natriumhydroxid 1 M für HPCE, Supelco®
100 mL
Katalognr. 79724-100ML
Ätzend
Anbieter:   Merck
Natriumhydroxid 1 M für HPCE, Supelco®
Katalognr. 79724-100ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid 1 M für HPCE, Supelco®
100 mL
CAS Nummer:  1310-73-2
Preis
SFr. 109.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
  • Useful for transesterification of triglycerides, cholesteryl esters and phospholipids
  • Provides convenient, fast, quantitative derivatisation
  • Converts free fatty acids into its sodium salts
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance (Color):
    Colorless
  • Appearance (form):
    Liquid
  • Titration (Molarity):
    0.9 - 1.1 mol/l
  • UV-Absorption Values:
    260nm ≤ 0.5, 270nm ≤ 0.2
  • Test by UV Spectroscopy:
    280nm ≤ 0.03, 290nm ≤ 0.01, 500nm ≤ 0.01
  • Luminescence:
    Corresponds to Requirements
  • Residue (Filter Test):
    No Residue
  • Filtertest (Method):
    Neat
  • Recommended Retest Period:
    84 Months
Technische Daten
  • VE:
    100 mL