AuftragsverfolgungKontakt
Eingebetteter Thermodrucker | Avantor
Eingebetteter Thermodrucker
, Autoklaven der Classic-Linie; Ermöglicht die physikalische Dokumentation der Ergebnisse des Sterilisationszyklus
Katalognr. ESPIIT/TS
Anbieter:   RAYPA
Eingebetteter Thermodrucker
Katalognr. ESPIIT/TS
Anbieter:  RAYPA
Eingebetteter Thermodrucker
Eingebetteter Thermodrucker
, Autoklaven der Classic-Linie; Ermöglicht die physikalische Dokumentation der Ergebnisse des Sterilisationszyklus
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ermöglicht das schnelle Ausdrucken der wichtigsten Ergebnisse jedes Sterilisationszyklus, der in den Autoklaven der Classic-Linie durchgeführt wird, auf Papier.
  • Integrierter Platz im vorderen Bedienfeld des Autoklaven
  • Druckeinstellungen und Ticketabruf über das Display des Autoklaven verwalten
  • Wählbare Druckfrequenz: 10 bis 240 Sekunden
  • Druckt wichtige Zyklusdaten: Programmname, Temperaturverlauf, Datum, Uhrzeit und Fehlermeldungen
  • Papierverbrauchsmaterial kann vom Benutzer ausgetauscht werden
  • Inklusive Energiesparmodus
Der externe Nadeldrucker erstellt eine physische Dokumentation jedes Sterilisationszyklus und druckt Programm- und Zyklusnummern, Temperatur, Druck, Datum, Uhrzeit und Fehlermeldungen. Über das Display des Autoklaven lassen sich zwei Druckmodi auswählen: vereinfachter Druck am Ende des Zyklus oder erweiterter Druck während des Zyklus mit detaillierter Parameterverfolgung.
Empfohlen für Situationen, in denen die Verwendung von PC-Software nicht möglich ist, und zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Experimenten oder Produktionsprozessen.
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Werkseitige Installation erforderlich.
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: Werkseitige Installation erforderlich.
Technische Daten
  • Seq:
    1
  • Für:
    Autoklaven der Classic-Linie; Ermöglicht die physikalische Dokumentation der Ergebnisse des Sterilisationszyklus
  • Cat. No.:
    ESPIIT/TS