PC-KIT-NET (netzwerkfähige Version) für PRO-AKTIVE-Steuerung folgender Modelle: 520/530/720/730 ltr. Komponenten: Dongle,Verbindungsleitung RJ45,Temperatur-Dokumentations-SoftwareKIRSCH-datanet Version: 5.0… 1 * 1 ST
Katalognr. KIRS11947
Anbieter: KIRSCH PHILIPP
Frequently Bought Together