AuftragsverfolgungKontakt
Attached Lid Containers | Avantor
Attached Lid Containers
44 l, 600×400×250 mm
Katalognr. 216-2248
Anbieter:   MULTIROIR
Attached Lid Containers
Katalognr. 216-2248
Anbieter:  MULTIROIR
Attached Lid Containers
44 l, 600×400×250 mm
Preis
SFr. 51.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These containers, with robust attached lids, are designed to stack when full and nest when empty. The recesses of the hinged lid ensure high stability.
  • Made of of heavy-duty polypropylene, rigid, robust and practical
  • Containers nest for maximum space usage with lids open
  • Blue
  • When empty, saves up to 75% valuable storage space
  • Easy to clean interiors
The attached lid containers can be secured with plastic seals and transported with trolleys.
Technische Daten
  • Kapazität:
    44 l
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    600×400×250 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-2253
    Seals for attached lid container
    Gelb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 66.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.