AuftragsverfolgungKontakt
Pulverprobenehmer, U-D Master
Spitze für U-D Kernprobenehmer, Edelstahl 316L, 0,3 ml
  SAMP1500W-03
Pulverprobenehmer, U-D Master
  SAMP1500W-03
Pulverprobenehmer, U-D Master
Pulverprobenehmer, U-D Master
Spitze für U-D Kernprobenehmer, Edelstahl 316L, 0,3 ml
SFr. 162.00
1 * 1 ST
Der U-D-Pulverprobenehmer wurde für genaue Einzeldosisproben (kleines Volumen) entwickelt.
  • Schnelle und einfache genaue Einzeldosisprobenentnahme
  • Mit demselben Probenehmer können unterschiedliche Volumina entnommen werden
  • Wechseln Sie einfach die Spitze für ein anderes Volumen
Entwickelt für die Verwendung mit frei fließenden Pulvern und Granulaten.
  • Volumen:
    0,3 ml
  • Bezeichnung:
    Spitze für U-D Kernprobenehmer
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    08