WHEATON® Fläschchen mit Einsätzen
Autosampler-Fläschchen, mit 0,5-ml-PP-Einsatz, 0,50 ml, 12×32 mm, Nein, Schraub
Catalog # WHEAW225186
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Fläschchen bestehen aus beständigem PP. Sie sind in Standard-Gas- und Flüssigkeitschromatographie-Autosamplern verwendbar.
- Leicht und kostengünstig
- Mit Schnapp-/Bördelrand oder Gewindehals
- Innenkonus zur maximalen Rückgewinnung des Inhalts, ohne umständliche, herausnehmbare Mikroeinsätze
Packaging: 100 Fläschchen pro Packung oder 1.000 Fläschchen pro Karton.
Specifications
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:0,50 ml
- Bezeichnung:Autosampler-Fläschchen, mit 0,5-ml-PP-Einsatz
- Seq:03
- Verschlusstyp:Schraub