Griffinbecher, PP
2000 ml, 188 mm, 140 mm, 100 ml
Katalognr. BURK7122-2000
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Laborbecher nach DIN 12331 und ISO 7056 (Glas), vielseitig einsetzbar.
- PP, hochtransparent
- Aufgedruckte blaue Skala
- Bruchsicher
Bei der Abnahme größerer Stückzahlen ist ein individueller Aufdruck möglich.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Dokumente
BURK7122-0250_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:140 mm
- Graduierungsintervall:100 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:188 mm
- Seq:07