Griffinbecher, PP
400 ml, 110 mm, 80 mm, 10 ml
Katalognr. BURK7122-0400
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Laborbecher nach DIN 12331 und ISO 7056 (Glas), vielseitig einsetzbar.
- PP, hochtransparent
- Aufgedruckte blaue Skala
- Bruchsicher
Bei der Abnahme größerer Stückzahlen ist ein individueller Aufdruck möglich.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Dokumente
BURK7122-0250_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:80 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:400 ml
- Höhe:110 mm
- Seq:04