AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity standards, Supelco® | Avantor
Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 1412 µmhos/cm, 1 L
Katalognr. COND1412-1L
Anbieter:   Merck
Conductivity standards, Supelco®
Katalognr. COND1412-1L
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 1412 µmhos/cm, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 147.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
100 µmhos/cm = 100 µS/cm
Zertifizierung: These certified reference materials (CRMs) ares produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Conductivity standard
  • Leitfähigkeit:
    1412 µmhos/cm