Nicotine solution, NMR reference standard, Supelco®
Nicotine solution, 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, CFCl3 0.4 %, NMR reference standard, NMR tube size 5 mm x 8 in., 10
613223-10X8IN
: Merck
- Konzentration:20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, CFCl3 0.4 %
- VE:10
- Normen:NMR reference standard
- Bezeichnung:Nicotine solution
- Pk Info:NMR tube size 5 mm x 8 in.
- Cat. No.:613223-10X8IN
- Bezeichnung:Nicotine solution