Nicotine solution, NMR reference standard, Supelco®
Nicotine solution, 2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR reference standard, NMR tube size 5 mm x 8 in., 10
Katalognr. 612049-10X8IN
Anbieter: Merck
Nicotine solution, NMR reference standard, Supelco®
Katalognr. 612049-10X8IN
Anbieter: Merck
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %
- VE:10
- Normen:NMR reference standard
- Bezeichnung:Nicotine solution
- Pk Info:NMR tube size 5 mm x 8 in.
- Cat. No.:612049-10X8IN
- Bezeichnung:Nicotine solution