Nicotine solution, NMR reference standard, Supelco®
Nicotine solution, 2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR reference standard, NMR tube size 5 mm x 8 in., 10
Katalognr. 612022-10X8IN
Anbieter: Merck
Nicotine solution, NMR reference standard, Supelco®
Katalognr. 612022-10X8IN
Anbieter: Merck
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05 %
- VE:10
- Normen:NMR reference standard
- Bezeichnung:Nicotine solution
- Pk Info:NMR tube size 5 mm x 8 in.
- Cat. No.:612022-10X8IN
- Bezeichnung:Nicotine solution
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.