ContactUsLinkComponent
GL-Reduzierungen, Schraubkappe rot aus PBTP, beweglicher Reduzierstutzen aus PP mit O-Ring aus FKM zum Übergang auf GL-Gewinde. Durc h den beweglichen Reduzierstutzen kann das Gefäß ohne vorherige Demontage angeschlossener Geräte gewechselt werden, d 1 * 1 ST
Katalognr. BOHLD782-16
Anbieter:  Bohlender
undefined
GL-Reduzierungen, Schraubkappe rot aus PBTP, beweglicher Reduzierstutzen aus PP mit O-Ring aus FKM zum Übergang auf GL-Gewinde. Durc h den beweglichen Reduzierstutzen kann das Gefäß ohne vorherige Demontage angeschlossener Geräte gewechselt werden, d 1 * 1 ST
Katalognr. BOHLD782-16
Anbieter:  Bohlender
Frequently Bought Together