Mini-Propeller-Rührwellen, Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Propeller komplett aus PTFE mit drei um 45° geneigten Flügeln in ecki ger Form. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. 1 * 1 ST
Katalognr. BOHLC482-08
Anbieter: Bohlender
Frequently Bought Together