AuftragsverfolgungKontakt
24-Well-Platten
24-Well-Platten
Deep-Well-Platten, Klar, 846×127×45 mm, +, 10,8 ml
Catalog # THMS931569-G-1X
Supplier:   THOMSON INSTRUMENT
24-Well-Platten
Catalog # THMS931569-G-1X
Supplier:  THOMSON INSTRUMENT
24-Well-Platten
24-Well-Platten
Deep-Well-Platten, Klar, 846×127×45 mm, +, 10,8 ml
Price
SFr. 337.00
Log in for availability
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Thomson 24-Well-Platten sind eine ausgezeichnete Wahl für Lagerungs- und Zellkulturanwendungen.
Erhältlich als Filterplatten und sterile Platten.
Documents
Specifications
  • Steril:
    +
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Deep-Well-Platten
  • B×T×H:
    846×127×45 mm
  • Wellvolumen:
    10,8 ml
  • Cat. No.:
    THMS931569-G-1X
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..